Learn More
Solution de rinçage ChromaCare™ LC-MS Biologics, Thermo Scientific™
Code produit. p-8492002 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Flacon en verre borosilicaté
Conditionnement:
1L
2.50L
Code produit. 15223075
Marque: Fisher Chemical MB1241
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Solution à rincer pour nettoyer les échantillons de sang, de plasma et d’urine du chromatographe.
  • Convient au rinçage d’échantillons difficiles à nettoyer tels que le sang, le plasma et l’urine après les tests de vitamine D, d’hormones ou de drogues
  • Gagnez du temps en utilisant le mélange en vente libre — préfabriqué pour plus de commodité
  • Aide à réduire le transfert des échantillons
  • Conditionné dans des flacons en verre ambré de 2,5 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Absorbance ≤1.0 AU at 210nm, ≤1.0 AU at 220nm
Nom chimique ou matériau 2-Propanol (45%), Acetonitrile (45%), and Acetone (10%) Solution
Note relative au nom Mobile-phase solvent blend
pH 6 to 7
Couleur Incolore
Point d’ébullition 75°C
CAS 67-64-1, 75-05-8
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Pourcentage de pureté Pass Test (By GC-FID)
Qualité LC-MS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 45 % de 2-propanol :45 % d’acétonitrile :10 % d’acétone
Conditionnement Flacon en verre borosilicaté
Densité 0.787 g/cm3
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 45% Isopropyl Alcohol + 45% Acetonitrile + 10% Acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Acetonitrile, Isopropyl alcohol, Acetone