Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ SiOH
105.00€ - 220.00€
Spécification
Type de colonne | SPE |
---|---|
Granulométrie | 45 μm |
Type | Colonne SPE |
Porosité | 60 μm |
Aire de la surface (métrique) | 500 m2/g |
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10619342
|
Macherey-Nagel™
730217 |
15 ml | Poids adsorbant : 2g |
142.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10105650
|
Macherey-Nagel™
730071 |
1 ml | Poids adsorbant : 100mg |
167.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10594431
|
Macherey-Nagel™
730214 |
3 ml | Poids adsorbant : 200mg |
140.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10258080
|
Macherey-Nagel™
730073 |
3 ml | Poids adsorbant : 500mg |
152.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10124801
|
Macherey-Nagel™
730406 |
45 ml | Poids adsorbant : 5g |
220.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12746711
|
Macherey-Nagel™
730107 |
6 ml | Poids adsorbant : 2g |
170.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10195690
|
Macherey-Nagel™
730075 |
6 ml | Poids adsorbant : 1g |
118.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10669961
|
Macherey-Nagel™
730070 |
6 ml | Poids adsorbant : 500mg |
105.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10256281
|
Macherey-Nagel™
730072 |
70 ml | Poids adsorbant : 10 g |
159.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
SPE | |
Colonne SPE | |
500 m2/g |
45 μm | |
60 μm |