Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ SiOH
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
45 ml
70 ml
Description:
Poids adsorbant : 10 g
Poids adsorbant : 100mg
Poids adsorbant : 1g
Poids adsorbant : 200mg
Poids adsorbant : 2g
Poids adsorbant : 500mg
Poids adsorbant : 5g
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
20 pièces
30 pièces
50 pièces
Spécification
Spécification
| Capacité de la colonne (métrique) | 3 ml |
| Type de colonne | SPE |
| Description | Poids adsorbant : 500mg |
| Granulométrie | 45 μm |
| Type | Colonne d’extraction en phase solide |
| Porosité | 60 μm |
| Aire de la surface (métrique) | 500 m2/g |