Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ SiOH
Code produit. 10669961 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
45 ml
70 ml
Description:
Poids adsorbant : 10 g
Poids adsorbant : 100mg
Poids adsorbant : 1g
Poids adsorbant : 200mg
Poids adsorbant : 2g
Poids adsorbant : 500mg
Poids adsorbant : 5g
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
20 pièces
30 pièces
50 pièces
Code produit. 10669961
Marque: Macherey-Nagel™ 730070
Il en reste null
Spécification
Capacité de la colonne (métrique) 6 ml
Type de colonne SPE
Description Poids adsorbant : 500mg
Granulométrie 45 μm
Type Colonne d’extraction en phase solide
Porosité 60 μm
Aire de la surface (métrique) 500 m2/g