Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne en PP Chromabond™ SiOH en grande boîte
651.00€ - 1165.00€
Spécification
Matériau de la base | Silice |
---|---|
Type de colonne | SPE |
À utiliser avec (application) | Extraction sur phase solide |
Granulométrie | 45 μm |
Adsorbant | Chromabond SiOH |
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12406526
|
Macherey-Nagel™
730073.250 |
3 ml | 500mg |
651.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12476546
|
Macherey-Nagel™
730107.250 |
6 ml | 2000mg |
1165.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Silice | |
Extraction sur phase solide | |
Chromabond SiOH | |
500 m2/g |
SPE | |
45 μm | |
Colonne SPE |