Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne en PP Chromabond™ SiOH en grande boîte
Marque: Macherey-Nagel™ 730107.250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Silice | |
SPE | |
Extraction sur phase solide | |
Chromabond SiOH | |
60 Å |
6 ml | |
2000mg | |
45 μm | |
Colonne SPE | |
500 m2/g |