missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne en PP Chromabond™ SiOH en grande boîte
Marque: Macherey-Nagel™ 730073.250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Silice | |
SPE | |
Extraction sur phase solide | |
Chromabond SiOH | |
60 μm |
3 ml | |
500mg | |
45 μm | |
Colonne SPE | |
500 m2/g |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu