Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ SA
139.00€ - 243.00€
Spécification
Matériau de la base | Silice |
---|---|
Type de colonne | SPE |
Granulométrie | 45 μm |
Type | Colonne SPE |
Aire de la surface (métrique) | 500 m2/g |
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10426091
|
Macherey-Nagel™
730076 |
1 ml | 100 mg |
243.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10659342
|
Macherey-Nagel™
730077 |
3 ml | 500mg |
209.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10358071
|
Macherey-Nagel™
730275 |
3 ml | 200mg |
187.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12496666
|
Macherey-Nagel™
730425 |
6 ml | 500mg |
139.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10388351
|
Macherey-Nagel™
730212 |
6 ml | 1 g |
203.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Silice | |
45 μm | |
500 m2/g |
SPE | |
Colonne SPE |