Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ SA
Marque:  Macherey-Nagel™ 730275
Code produit. 10358071
  • 196.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 16-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Silice
SPE
45 μm
Colonne SPE
500 m2/g
3 ml
200mg
SA Chromabond
60 μm