Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ SA
Marque: Macherey-Nagel™ 730077
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Silice | |
SPE | |
45 μm | |
60 μm |
3 ml | |
500mg | |
Colonne SPE | |
500 m2/g |