Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE HR-X Polypropylène Chromabond™
74.35€ - 327.00€
Spécification
Type de colonne | SPE |
---|---|
À utiliser avec (application) | Extraction sur phase solide |
Granulométrie | 85 μm |
Adsorbant | HR-X Chromabond |
Type | Colonne SPE |
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12837831
|
Macherey-Nagel™
730935 |
1 ml | Poids adsorbant : 100mg |
95.55€
30 pièces |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12827901
|
Macherey-Nagel™
730941 |
15 ml | Poids adsorbant : 1g |
327.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12847831
|
Macherey-Nagel™
730940 |
15 ml | Poids adsorbant : 500mg |
200.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12431648
|
Macherey-Nagel™
730931 |
3 ml | Poids adsorbant : 200mg |
118.00€
30 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12887761
|
Macherey-Nagel™
730934 |
1 ml | Poids adsorbant : 30mg |
74.35€
30 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12411658
|
Macherey-Nagel™
730937 |
3 ml | Poids adsorbant : 500mg |
168.00€
30 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12491648
|
Macherey-Nagel™
730936 |
3 ml | Poids adsorbant : 60mg |
112.00€
30 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12421658
|
Macherey-Nagel™
730938 |
6 ml | Poids adsorbant : 200mg |
157.00€
30 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12451658
|
Macherey-Nagel™
730939 |
6 ml | Poids adsorbant : 500mg |
240.00€
30 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
SPE | |
85 μm | |
Colonne SPE | |
1 000 m2/g |
Extraction sur phase solide | |
HR-X Chromabond | |
Sphérique |