Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE HR-X Polypropylène Chromabond™
Marque:  Macherey-Nagel™ 730939
Code produit. 12451658
  • 240.00€ / 30 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
6 ml
Poids adsorbant : 500mg
85 μm
Colonne SPE
55 à 60 μm
SPE
Extraction sur phase solide
HR-X Chromabond
Sphérique
1 000 m2/g