Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE HR-X Polypropylène Chromabond™
Marque: Macherey-Nagel™ 730931
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
3 ml | |
Poids adsorbant : 200mg | |
85 μm | |
Colonne SPE | |
55 à 60 μm |
SPE | |
Extraction sur phase solide | |
HR-X Chromabond | |
Sphérique | |
1 000 m2/g |