Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ Easy
157.00€ - 297.00€
Spécification
Type de colonne SPE
À utiliser avec (application) Extraction sur phase solide
Granulométrie 80 μm
Adsorbant Chromabond Easy
Type Colonne SPE
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Capacité de la colonne (métrique) Poids du lit Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité de la colonne (métrique) Poids du lit Prix Quantité et disponibilité  
12887821
Afficher les documents Détails de la promotion
Macherey-Nagel™
730758
15 ml 1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10184701
Afficher les documents Détails de la promotion
Macherey-Nagel™
730757
15 ml 500mg
196.00€
20 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10042921
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Macherey-Nagel™
730759
3 ml 500mg
168.00€
30 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Zum Warenkorb hinzufügen
10776522
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Macherey-Nagel™
730755
6 ml 200mg
157.00€
30 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Zum Warenkorb hinzufügen
10506871
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Macherey-Nagel™
730756
6 ml 500mg
240.00€
30 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
SPE
80 μm
Colonne SPE
650 à 700 m2/g
Extraction sur phase solide
Chromabond Easy
50 μm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate