Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ Easy
Marque: Macherey-Nagel™ 730755
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
6 ml | |
200mg | |
80 μm | |
Colonne SPE | |
650 à 700 m2/g |
SPE | |
Extraction sur phase solide | |
Chromabond Easy | |
50 μm |