Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ Easy
Marque: Macherey-Nagel™ 730758
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
15 ml | |
1 g | |
80 μm | |
Colonne SPE | |
650 à 700 m2/g |
SPE | |
Extraction sur phase solide | |
Chromabond Easy | |
50 μm |