Learn More
Chloroiodométhane, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
65.73€ - 1085.40€
Identifiants chimiques
CAS | 593-71-5, 7440-22-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CH2ClI |
Poids moléculaire (g/mol) | 176.38 |
Clé InChI | PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@ |
CID PubChem | 11644 |
Nom IUPAC | Chloro(iodo)méthane |
SMILES | C(Cl)I |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10515401
|
Thermo Scientific Acros
222150250 |
25 mL | Flacon en verre |
65.73€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10366451
|
Thermo Scientific Acros
222151000 |
100 mL | Flacon en verre |
230.15€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11914511
|
Thermo Scientific Acros
222155000 |
500 mL | Flacon en verre |
1085.40€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylationIdentifiants chimiques
593-71-5, 7440-22-4 | |
176.38 | |
chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@ | |
Chloro(iodo)méthane |
CH2ClI | |
PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N | |
11644 | |
C(Cl)I |
Spécification
Chloroiodomethane | |
Rouge rosé au jaune | |
108.0°C to 109.0°C | |
97.5% min. (GC) | |
ClCH2I | |
01,71 | |
2.42 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents | |
C(Cl)I | |
Copper | |
11644 | |
98% |
593-71-5, 7440-22-4 | |
2.4200g/mL | |
Authentique | |
CH2ClI | |
1.5812 to 1.5832 | |
10,89; 17,115 | |
chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@ | |
PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N | |
Chloro(iodo)méthane | |
176.38 | |
176.38 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 209-804-8
- Chloroiodomethane, stabilized
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Chloroiodomethane