Learn More
Chloroiodométhane, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10366451
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 593-71-5, 7440-22-4
Formule moléculaire CH2ClI
Poids moléculaire (g/mol) 176.38
Clé InChI PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@
CID PubChem 11644
Nom IUPAC Chloro(iodo)méthane
SMILES C(Cl)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroiodomethane
Couleur Rouge rosé au jaune
Densité 2.4200g/mL
Point d’ébullition 108.0°C to 109.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH2I
Indice de réfraction 1.5812 to 1.5832
Quantité 100 mL
Beilstein 01,71
Fieser 10,89; 17,115
Gravité spécifique 2.42
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Stabilisateur Copper
Poids de la formule 176.38
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide