Learn More
Chloroiodométhane, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chloroiodomethane |
Couleur | Rouge rosé au jaune |
Densité | 2.4200g/mL |
Point d’ébullition | 108.0°C to 109.0°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | ClCH2I |
Indice de réfraction | 1.5812 to 1.5832 |
Quantité | 500 mL |
Afficher plus |
Nom du produit
Chloroiodométhane, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu