Learn More
Chlorodiisopropylphosphine, 96 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10784945
Chlorodiisopropylphosphine, 96 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10784945
50 mL, Flacon en verre AcroSeal™
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Code produit. 10784945
Marque: Thermo Scientific Acros 427270500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorodiisopropylphosphine
CAS 40244-90-4
Couleur Jaune
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 69.0°C (33.0 mmHg)
Point d’éclair 3°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C6H14ClP
Formule linéaire [(CH3)2CH]2PCl
Indice de réfraction 1.4740 to 1.4760
Numéro MDL MFCD00015027
Quantité 50 mL
Gravité spécifique 0.95
Synonyme chlorodiisopropylphosphine, diisopropylchlorophosphine, di-i-propylchlorophosphine, phosphinous chloride, bis 1-methylethyl, ipr2pcl, pubchem6476, chlorodiisopropylphosphane, chloro diisopropylphosphine, acmc-209jc6, diisopropylphosphinyl chloride
Clé InChI JZPDBTOWHLZQFC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)P(C(C)C)Cl
Nom IUPAC chloro-di(propan-2-yl)phosphane
Poids moléculaire (g/mol) 152.61
CID PubChem 538967
Poids de la formule 152.61
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0455942 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/11/2023 Catalog Number427270500
Numéro de lotA0452446 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number427270500
Numéro de lotA0451140 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/05/2023 Catalog Number427270500
Numéro de lotA401175 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number427270500
Numéro de lotA0395475 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number427270500
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorodiisopropylphosphine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Chlorodiisopropylphosphine
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorodiisopropylphosphine, 96 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >