Learn More
1,2-bis(dichlorophosphino)éthane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10289603
1,2-bis(dichlorophosphino)éthane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10289603
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10289603
Marque: Thermo Scientific Acros 321470050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28240-69-9
Formule moléculaire C2H4Cl4P2
Poids moléculaire (g/mol) 231.81
Numéro MDL MFCD00009609
Clé InChI SBWAJHLQMFBNIN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-bis dichlorophosphino ethane, phosphonous dichloride, 1,2-ethanediylbis, ethylenebis dichlorophosphine, phosphonous dichloride, p,p'-1,2-ethanediylbis, phosphonous dichloride,p,p'-1,2-ethanediylbis, dichloro 2-dichlorophosphanyl ethyl phosphane, ethylenebis phosphonous dichloride, 1,2-bis dichlorophosphine ethane, 1, 2-bis dichlorophosphino ethane, pubchem6472
CID PubChem 119904
Nom IUPAC dichloro(2-dichlorophosphanyléthyl)phosphane
SMILES C(CP(Cl)Cl)P(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Bis(dichlorophosphino)ethane
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Densité 1.5300g/mL
Point d’ébullition 70.0°C (1.0 mmHg)
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2PCH2CH2PCl2
Indice de réfraction 1.5875 to 1.5935
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.53
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 231.81
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0462266 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/04/2024 Catalog Number321470010,321470050
Numéro de lotA0461069 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/03/2024 Catalog Number321470010,321470050
Numéro de lotA0455472 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number321470010,321470050
Numéro de lotA0395257 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number321470010,321470050
Numéro de lotA0444213 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/07/2022 Catalog Number321470010,321470050
Nom du produit
1,2-bis(dichlorophosphino)éthane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >