Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Test Tube with Cap
Metal-resistant PFA Chemware™ Test Tube with Cap for trace analysis.
107.00€ - 230.00€
Spécification
Couleur | Translucent |
---|---|
Matériau | PFA |
Forme | Cylindrical |
Type de produit | Test Tube |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11784508
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069598 |
5 mL |
107.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11704518
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069689 |
20 mL |
147.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11714518
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069690 |
25 mL |
181.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11724518
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069691 |
50 mL |
230.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chemware™ PFA test tubes are ideal for trace metal/ICP analysis and applications requiring excellent chemical resistance.
- PFA has the lowest metal ion content and widest temperature range of any fluoropolymer resin.
- Test tubes are translucent for easy viewing of contents and withstand temperatures up to 260°C (500°F).
- Can be sterilized repeatedly.
Spécification
Translucent | |
PFA | |
Cylindrical | |
Test Tube |