Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Test Tube with Cap
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
20 ml
25 ml
50 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabriqué en résine PFA fluoropolymère
- Teneur en ions métalliques faible
- Inerte
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | PTFE |
| Couleur | Translucide |
| Capacité (métrique) | 5 mL |
| Longueur (métrique) | 132 mm |
| Matériau | PFA |
| Forme | Cylindrical |
| Quantité | 1 de chaque |
| Diamètre (métrique) | 10 mm |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Type de produit | Test Tube |