Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Test Tube with Cap
Metal-resistant PFA Chemware™ Test Tube with Cap for trace analysis.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences D1069690
Code produit. 11714518
  • 191.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Tube à essai PFA
• Totalement inerte
• Idéal pour analyse de traces métalliques
• Totalement inerte, non contaminant et translucide
• Stérilisable de façon répétitive et quasiment incassable
• Tube à essai avec bouchon PFA non vissant
• Tube PFA bouché
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Translucide
185 mm
Cylindrical
No
25 mL
PFA
Non stérile
Test Tube
Nom du produit
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Test Tube with Cap > Chemware™ Test Tube with Cap; Volume: 25 mL