Learn More
Corning™ Film de scellage en aluminium pour scellage général et thermique
Pour un scellage exceptionnel des plaques multipuits avec des températures et des réactifs différents. Le film de scellage en aluminium Corning™ pour scellage général et thermique est conçu pour diverses applications, de la PCR et PCR en temps réel aux tests ELISA en passant par la culture cellulaire.
Marque: Corning™ PCR-AS-600
68.28 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Étanchéité assurée pendant le thermocyclage en cas d’utilisation avec des tapis de compression
- Idéal pour les échantillons photosensibles
- L’adhésif uniformément appliqué assure l’étanchéité parfaite des puits
Spécification
Film de scellage en aluminium | |
Non stérile | |
35 μm |
Aluminum | |
146 x 79,2 mm |