Learn More
Brady™ Étiquettes en polypropylène résistantes aux produits chimiques et aux températures extrêmes
Le matériau en polypropylène est idéal pour les applications de codes-barres à usage général et résiste à l’azote liquide, à l’autoclave et à d’autres environnements difficiles.
71.90€ - 113.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC |
Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
Revêtement | None |
Couleur | White |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17861519
|
Brady™
173495 |
0,5 x 1 in | 12.7 mm |
113.00€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17868104
|
Brady™
173508 |
0,6 x 1,3 in | 15.24 mm |
111.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17838424
|
Brady™
173497 |
0.75 x 1 in. | 19.05 mm |
99.80€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17878364
|
Brady™
174101 |
1 x 1,5 in | 25.4 mm |
110.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17858404
|
Brady™
174078 |
1.5 x 1.9 in. | 38.1 mm |
80.25€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17858324
|
Brady™
173513 |
2 x 0.25 in. | 50.8 mm |
71.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Polypropylène blanc mat, doté d'un adhésif acrylique et imprimable par transfert thermique
- Étiquettes idéales pour l'identification en laboratoire, notamment des flacons, des tubes à centrifuger et des tubes à essai
- Température d'utilisation comprise entre -80 et 70°C (-112 à 158°F )
Spécification
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Temperature Indicating Labeling | |
No | |
-112°F à +158°F | |
0,004 in |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
None | |
Matte | |
Polypropylene | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
Rectangle | |
-80°C à +70°C | |
0.102 mm |