Learn More
Brady™ Étiquettes en polypropylène résistantes aux produits chimiques et aux températures extrêmes
Le matériau en polypropylène est idéal pour les applications de codes-barres à usage général et résiste à l’azote liquide, à l’autoclave et à d’autres environnements difficiles.
Marque: Brady™ 173495
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polypropylène blanc mat, doté d'un adhésif acrylique et imprimable par transfert thermique
- Étiquettes idéales pour l'identification en laboratoire, notamment des flacons, des tubes à centrifuger et des tubes à essai
- Température d'utilisation comprise entre -80 et 70°C (-112 à 158°F )
Spécification
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Temperature Indicating Labeling | |
No | |
Rectangle | |
-80°C à +70°C | |
0.102 mm | |
0.5 in. | |
25.4 mm |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
None | |
Matte | |
Polypropylene | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
500 Labels | |
-112°F à +158°F | |
0,004 in | |
0,5 x 1 in | |
1 in | |
12.7 mm |