Learn More
Brady™ Étiquettes en polypropylène résistantes aux produits chimiques et aux températures extrêmes
Le matériau en polypropylène est idéal pour les applications de codes-barres à usage général et résiste à l’azote liquide, à l’autoclave et à d’autres environnements difficiles.
Marque: Brady™ 173497
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ce consommable en polypropylène (B-7425) est idéal pour les applications de codes-barres générales et résiste à l'azote liquide, à l'autoclave et à d'autres environnements difficiles.
- Polypropylène blanc mat, doté d'un adhésif acrylique et imprimable par transfert thermique
- Étiquettes idéales pour l'identification en laboratoire, notamment des flacons, des tubes à centrifuger et des tubes à essai
- Température d'utilisation comprise entre -80 et 70°C (-112 à 158°F )
- Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
- Un ruban encreur est nécessaire pour pouvoir imprimer ces consommables. Utilisez la référence M61-R4310.
Spécification
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Temperature Indicating Labeling | |
No | |
Rectangle | |
-80°C à +70°C | |
0.102 mm | |
0,75 po | |
25.4 mm |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
None | |
Matte | |
Polypropylene | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
250 Labels | |
-112°F à +158°F | |
0,004 in | |
0.75 x 1 in. | |
1 in | |
19.05 mm |