Learn More
Lovibond™ Kits de test comparateurs CHECKIT™ : Sans chlore/total
Kits de test précis pour l’analyse courante de l’eau
58.00€ - 98.45€
Spécification
Précision ± 5%
À utiliser avec (application) Analyse d’eau courante
Nbre de tests 100
Type Kit de test sans chlore et total
Consulter d'autres spécifications
Produits 9
Code produit Marque Plage Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Plage Comprend Prix Quantité et disponibilité  
10094454
Afficher les documents
Lovibond™
147052
0 à 3,5mg/L Boîtier Aqua comparatortrade;, disque aqua comparatortrade;, réactif sans DPD, échantillon de 5 ml, réactif total DPD, échantillon de 5 ml, 2 cellules d’échantillon de 13,5 mm, broyeur de comprimés, instructions, mallette de transport
98.45€
1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11745458
Afficher les documents
Lovibond™
147020
0 à 4mg/L Boîtier Aqua comparatortrade;, disque aqua comparatortrade;, comprimés rapides DPD n° 1, comprimés rapides DPD n° 3, 2 cellules d’échantillon de 13,5 mm, broyeur de comprimés, instructions, mallette de transport N/A N/A N/A
10700255
Afficher les documents
Lovibond™
147020
0 à 4mg/L Boîtier Aqua comparatortrade;, disque aqua comparatortrade;, comprimés rapides DPD n° 1, comprimés rapides DPD n° 3, 2 cellules d’échantillon de 13,5 mm, broyeur de comprimés, instructions, mallette de transport
72.02€
1 pièce
11775458
Afficher les documents
Lovibond™
147040
0,1 à 2mg/L Boîtier Aqua comparatortrade;, disque aqua comparatortrade;, comprimés rapides DPD n° 1, comprimés rapides DPD n° 3, 2 cellules d’échantillon de 13,5 mm, broyeur de comprimés, instructions, mallette de transport N/A N/A N/A
10769674
Afficher les documents
Lovibond™
147040
0,1 à 2mg/L Boîtier Aqua comparatortrade;, disque aqua comparatortrade;, comprimés rapides DPD n° 1, comprimés rapides DPD n° 3, 2 cellules d’échantillon de 13,5 mm, broyeur de comprimés, instructions, mallette de transport
73.34€
1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10326622
Afficher les documents
Lovibond™
147000
0,02 à 0,3mg/L Boîtier Aqua comparatortrade;, disque aqua comparatortrade; D55, comprimés DPD n° 1, comprimés DPD n° 3, 2 cellules d’échantillon de 13,5 mm, broyeur de comprimés, instructions, mallette de transport
75.85€
1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11715458
Afficher les documents
Lovibond™
147000
0,02 à 0,3mg/L Boîtier Aqua comparatortrade;, disque aqua comparatortrade; D55, comprimés DPD n° 1, comprimés DPD n° 3, 2 cellules d’échantillon de 13,5 mm, broyeur de comprimés, instructions, mallette de transport N/A N/A N/A
11725458
Afficher les documents
Lovibond™
147010
0 à 1mg/L Boîtier Aqua comparatortrade;, disque aqua comparatortrade;, comprimés rapides DPD n° 1, comprimés rapides DPD n° 3, 2 cellules d’échantillon de 13,5 mm, broyeur de comprimés, instructions, mallette de transport N/A N/A N/A
10663713
Afficher les documents
Lovibond™
147010
0 à 1mg/L Boîtier Aqua comparatortrade;, disque aqua comparatortrade;, comprimés rapides DPD n° 1, comprimés rapides DPD n° 3, 2 cellules d’échantillon de 13,5 mm, broyeur de comprimés, instructions, mallette de transport
71.50€
1 pièce
Description
Description
Kits de test précis pour l’analyse courante de l’eau
  • Facile à utiliser : ajoutez le réactif à la cellule d’échantillon, faites pivoter le disque jusqu’à ce que la couleur corresponde à l’échantillon et lisez la valeur de concentration
Spécification
Spécification
± 5%
Analyse d’eau courante
100
Kit de test sans chlore et total
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lovibond™ Kits de test comparateurs CHECKIT™ : Sans chlore/total