Learn More
Lovibond™ Kits de test comparateurs CHECKIT™ : Sans chlore/total
Kits de test précis pour l’analyse courante de l’eau
Marque: Lovibond™ 147010
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Includes:
- Boîtier de l’Aqua Comparator (D55 pour L147000)
- Disque de l’Aqua Comparator
- Comprimés rapides DPD Nº 1
- Comprimés rapides DPD Nº 3
- 2 cellules d’échantillon de 13,5 mm
- Broyeur de comprimés
- Instructions
- Mallette de transport
Description
Kits de test précis pour l‘analyse courante de l‘eau
- Facile à utiliser : ajoutez le réactif à la cellule d’échantillon, faites pivoter le disque jusqu’à ce que la couleur corresponde à l’échantillon et lisez la valeur de concentration
Spécification
plusmn; 5 % | |
Boîtier Aqua comparatortrade;, disque aqua comparatortrade;, comprimés rapides DPD n° 1, comprimés rapides DPD n° 3, 2 cellules d’échantillon de 13,5 mm, broyeur de comprimés, instructions, mallette de transport | |
0 à 1mg/L |
Analyse d’eau courante | |
100 | |
Kit de test sans chlore et total |