Learn More
Lovibond™ Kits de test comparateurs CHECKIT™ : Sans chlore/total
Click to view available options
Plage:
0 à 1mg/L
0 à 3,5mg/L
0 à 4mg/L
0,02 à 0,3mg/L
0,1 à 2mg/L
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
- Boîtier de l’Aqua Comparator (D55 pour L147000)
- Disque de l’Aqua Comparator
- Comprimés rapides DPD Nº 1
- Comprimés rapides DPD Nº 3
- 2 cellules d’échantillon de 13,5 mm
- Broyeur de comprimés
- Instructions
- Mallette de transport
Kits de test précis pour l’analyse courante de l’eau
- Facile à utiliser : ajoutez le réactif à la cellule d’échantillon, faites pivoter le disque jusqu’à ce que la couleur corresponde à l’échantillon et lisez la valeur de concentration
Spécification
Spécification
| Précision | ± 5% |
| À utiliser avec (application) | Analyse d’eau courante |
| Comprend | Boîtier Aqua comparatortrade;, disque aqua comparatortrade;, comprimés rapides DPD n° 1, comprimés rapides DPD n° 3, 2 cellules d’échantillon de 13,5 mm, broyeur de comprimés, instructions, mallette de transport |
| Nbre de tests | 100 |
| Plage | 0 à 4mg/L |
| Type | Kit de test sans chlore et total |