Learn More
Césium, 99,98 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
153.00€ - 2752.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-46-2 |
---|---|
Formule moléculaire | Cs |
Poids moléculaire (g/mol) | 132.91 |
Numéro MDL | MFCD00134037 |
Clé InChI | TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium |
CID PubChem | 5354618 |
ChEBI | CHEBI:30514 |
SMILES | [Cs] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11351198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010146.03 |
1 g |
153.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11341198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010146.06 |
5 g |
420.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11331198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010146.14 |
25 g |
1257.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15490977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010146.22 |
100 g |
2752.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-46-2 | |
132.91 | |
TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N | |
5354618 | |
[Cs] |
Cs | |
MFCD00134037 | |
caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium | |
CHEBI:30514 |
Spécification
Cesium | |
7440-46-2 | |
99.98% (Metals basis) | |
MFCD00134037 | |
TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N | |
césium | |
5354618 | |
132.9054 | |
0.0000011 hPa |
Argent | |
Silver-colored solid | |
Cs | |
caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium | |
[Cs] | |
132.91 | |
CHEBI:30514 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
P201-P202-P223-P231+P232-P260-P264b-P281-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c
H260-H314-H361
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,3, Groupe d’emballage :I
missing translation for 'einecsNumber' : 231-155-4
missing translation for 'rtecsNumber' : FK9225000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Cesium
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only