Learn More
Sulfate de cérium(IV) tétrahydraté, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
161.00€ - 2337.00€
Identifiants chimiques
CAS 10294-42-5
Formule moléculaire CeO8S2·4H2O
Poids moléculaire (g/mol) 404.29
Numéro MDL MFCD00149427
Clé InChI MEXSQFDSPVYJOM-UHFFFAOYSA-J
Synonyme cerium iv sulfate tetrahydrate, ceric sulfate tetrahydrate, unii-6sax34b8je, 6sax34b8je, acmc-20ecws, ceric sulphate tetrahydrate, ksc493s0d, aronis24302, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, cerium iv sulfate hydrate
CID PubChem 22723557
Nom IUPAC cérium(4+) ; disulfate ; tétrahydraté
SMILES O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+4]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10276540
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
199131000
100 g Flacon en plastique
161.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10236590
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
199135000
500 g Flacon en plastique
597.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10743894
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific
199130025
2.5 kg Flacon en plastique
2337.00€
2.50kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
10294-42-5
404.29
MEXSQFDSPVYJOM-UHFFFAOYSA-J
22723557
O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+4]
CeO8S2·4H2O
MFCD00149427
cerium iv sulfate tetrahydrate, ceric sulfate tetrahydrate, unii-6sax34b8je, 6sax34b8je, acmc-20ecws, ceric sulphate tetrahydrate, ksc493s0d, aronis24302, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, cerium iv sulfate hydrate
cérium(4+) ; disulfate ; tétrahydraté
Spécification
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
10294-42-5
Poudre
CeO8S2·4H2O
MFCD00149427
14, 1990
Solubility in water: 38g/L (50°C). Other solubilities: soluble in dilute sulfuric acid,slowly soluble in cold,more readily soluble in,hot mineral acids
O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+4]
404.29
404.29
1.06
99+%
Jaune
98% min. (Iodometry)
Ce(SO4)2·4H2O
02,65; 15,73
cerium iv sulfate tetrahydrate, ceric sulfate tetrahydrate, unii-6sax34b8je, 6sax34b8je, acmc-20ecws, ceric sulphate tetrahydrate, ksc493s0d, aronis24302, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, cerium iv sulfate hydrate
MEXSQFDSPVYJOM-UHFFFAOYSA-J
cérium(4+) ; disulfate ; tétrahydraté
22723557
≥98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
Identifiant produit
  • Cerium(IV) sulfate tetrahydrate