Learn More
Sulfate de cérium(IV) tétrahydraté, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10276540 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 10276540
Marque: Thermo Scientific Acros 199131000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10294-42-5 | CeO8S2·4H2O | 404.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-42-5
Formule moléculaire CeO8S2·4H2O
Poids moléculaire (g/mol) 404.29
Numéro MDL MFCD00149427
Clé InChI MEXSQFDSPVYJOM-UHFFFAOYSA-J
Synonyme cerium iv sulfate tetrahydrate, ceric sulfate tetrahydrate, unii-6sax34b8je, 6sax34b8je, acmc-20ecws, ceric sulphate tetrahydrate, ksc493s0d, aronis24302, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, cerium iv sulfate hydrate
CID PubChem 22723557
Nom IUPAC cérium(4+) ; disulfate ; tétrahydraté
SMILES O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+4]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
Note relative au nom 99+%
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Iodometry)
Formule linéaire Ce(SO4)2·4H2O
Fieser 02,65; 15,73
Merck Index 14, 1990
Informations sur la solubilité Solubility in water: 38g/L (50°C). Other solubilities: soluble in dilute sulfuric acid,slowly soluble in cold,more readily soluble in,hot mineral acids
Poids de la formule 404.29
Pourcentage de pureté ≥98%
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 1.06
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt