Learn More
Sulfate de cérium(IV) tétrahydraté, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10236590
Sulfate de cérium(IV) tétrahydraté, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10236590
500 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10236590
Marque: Thermo Scientific Acros 199135000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-42-5
Formule moléculaire CeO8S2·4H2O
Poids moléculaire (g/mol) 404.29
Numéro MDL MFCD00149427
Clé InChI MEXSQFDSPVYJOM-UHFFFAOYSA-J
Synonyme cerium iv sulfate tetrahydrate, ceric sulfate tetrahydrate, unii-6sax34b8je, 6sax34b8je, acmc-20ecws, ceric sulphate tetrahydrate, ksc493s0d, aronis24302, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, cerium iv sulfate hydrateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 22723557
Nom IUPAC cérium(4+) ; disulfate ; tétrahydraté
SMILES O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+4]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
Note relative au nom 99+%
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Iodometry)
Formule linéaire Ce(SO4)2·4H2O
Fieser 02,65; 15,73
Merck Index 14, 1990
Informations sur la solubilité Solubility in water: 38g/L (50°C). Other solubilities: soluble in dilute sulfuric acid,slowly soluble in cold,more readily soluble in,hot mineral acids
Poids de la formule 404.29
Pourcentage de pureté ≥98%
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 1.06
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0451005 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number199131000,199130025,199135000
Numéro de lotA0451004 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number199131000,199130025,199135000
Numéro de lotA0398021 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number199131000,199130025,199135000
Numéro de lotA0410051 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number199131000,199130025,199135000
Numéro de lotA0410677 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number199131000,199130025,199135000
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sulfuric acid, cerium(4+) salt (2:1), Sulfuric acid, cerium(4+) salt (2:1), tetrahydrate
Nom du produit
Sulfate de cérium(IV) tétrahydraté, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >