Learn More
Chlorure de cérium(III), anhydre, 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Description
Cerium(III) chloride is used in incandescent gas mantles, spectrography and polymerization of olefins. It acts as a Lewis acid and used in Friedel-Crafts alkylation and acylation reactions in organic synthesis. It is used as a precursor for the preparation of other cerium salts, such as cerium(III) trifluoromethanesulfonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1727°C |
Nom chimique ou matériau | Cerium(III) chloride |
Point de fusion | 848°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 50 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.5% |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,alcohol,acetone,acids. Soluble in water,ethanol and acetone. |
Poids de la formule | 246.48 |
Odeur | Odorless |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y13K043 | Certificat d’analyse | 26/12/2024 | 021112.30,021112.18,021112.09 |
Z06J021 | Certificat d’analyse | 01/01/2024 | 021112.30,021112.18,021112.09 |
U31J045 | Certificat d’analyse | 22/09/2023 | 021112.30,021112.18,021112.09 |
S20J051 | Certificat d’analyse | 27/06/2023 | 021112.30,021112,021112.18,021112.09 |
N28I056 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | 021112.30,021112.18,021112.09 |
Sécurité et traitement
- Cerium(III) chloride anhydrous
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Cerium chloride