Learn More
Chlorure de cérium(III), anhydre, 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11327997
Chlorure de cérium(III), anhydre, 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11327997
250 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Code produit. 11327997
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 021112.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Pour les ballons à gaz incandescent, la spectroscopie et la polymérisation des oléfines.
Cerium(III) chloride is used in incandescent gas mantles, spectrography and polymerization of olefins. It acts as a Lewis acid and used in Friedel-Crafts alkylation and acylation reactions in organic synthesis. It is used as a precursor for the preparation of other cerium salts, such as cerium(III) trifluoromethanesulfonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7790-86-5
Formule moléculaire CeCl3
Poids moléculaire (g/mol) 246.466
Numéro MDL MFCD00010929
Clé InChI VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Synonyme cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chlorideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 24636
ChEBI CHEBI:35458
Nom IUPAC cérium(3+) ; trichlorure
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Specifications
Point d’ébullition 1727°C
Nom chimique ou matériau Cerium(III) chloride
Point de fusion 848°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,acetone,acids. Soluble in water,ethanol and acetone.
Poids de la formule 246.48
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White powder
Densité 3.92
Show More Show Less
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY13K043 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/12/2024 Catalog Number021112.30,021112.18,021112.09
Numéro de lotZ06J021 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/01/2024 Catalog Number021112.30,021112.18,021112.09
Numéro de lotU31J045 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/09/2023 Catalog Number021112.30,021112.18,021112.09
Numéro de lotS20J051 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/06/2023 Catalog Number021112.30,021112,021112.18,021112.09
Numéro de lotR10J009 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/05/2023 Catalog Number021112.30
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Chlorure de cérium(III), anhydre, 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >