Learn More
Chlorure de cérium(III), 99,9 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10650893
Chlorure de cérium(III), 99,9 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10650893
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10650893
Marque: Thermo Scientific Acros 369750250
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-86-5
Formule moléculaire CeCl3
Poids moléculaire (g/mol) 246.48
Numéro MDL MFCD00010929
Clé InChI VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Synonyme cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chlorideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 24636
ChEBI CHEBI:35458
Nom IUPAC cérium(3+) ; trichlorure
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Spécification
Point d’ébullition 1727.0°C
Nom chimique ou matériau Cerium(III) chloride
Point de fusion 848.0°C
Note relative au nom Anhdrous
Couleur Blanc à gris
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Formule linéaire CeCl3
Merck Index 15, 1996
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 246.48
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0459136 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2024 Catalog Number369750250,369751000,369750050
Numéro de lotA0458157 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/11/2023 Catalog Number369750250,369751000,369750050
Numéro de lotA0456539 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/09/2023 Catalog Number369750250,369751000,369750050
Numéro de lotA0450566 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number369750250,369751000,369750050
Numéro de lotA0448966 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2023 Catalog Number369750250,369751000,369750050
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cerium(III) chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cerium chloride
Nom du produit
Chlorure de cérium(III), 99,9 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals >