Learn More
Labconco™ Système mobile de concentrateur sous vide CentriVap™
Les systèmes mobiles CentriVap associent un concentrateur distinct et les composants du piège à froid dans une console peu encombrante unique et comportent des roulettes pour une plus grande portabilité d’un laboratoire à l’autre.
Marke: Labconco™ 7812011
Beschreibung
Un rotor et un piège à solvant sont également inclus dans les systèmes mobiles CentriVap. L’intérieur peut accueillir une pompe à vide — le seul composant supplémentaire nécessaire pour commencer la concentration.
7812011 et 7812014 comprennent une prise Schuko.
7812014 comprend une fonction Heat Boost en option qui procure une quantité de chaleur contrôlée supplémentaires de l’état d’arrêt jusqu’à 100° C maximum par incréments d’un degré.
- Extérieur en acier inox brossé et acier recouvert de poudre blanc glacier avec touches de bleu et quatre roulettes de 50,8 mm de diamètre en caoutchouc dur. Un panneau avant amovible offre un accès à l’espace intérieur pour la pompe à vide (vendue séparément)
- Couvercle en verre
- Couvercle à loquet avec capteur de sécurité
- Joint de couvercle sans phénol
- Cuve en aluminium revêtue de poudre
- 300Chauffage -watt
- Programmation contrôlée par microprocesseur pour une durée du cycle de 1 à 999 minutes, une chaleur de l’état d’arrêt jusqu’à HAUT (100° C) par incréments d’un degré, une durée de chauffage de 1 à 999 minutes, la marche / l’arrêt du piège à froid et la marche / l’arrêt du Heat Boost en option. La mémoire peut stocker de 1 à 9 programmes.
- Écran LCD pour l’affichage des numéros de programme, des températures réelles et de consigne, la durée de chauffage restante, la durée du cycle restante, l’activation du piège à froid et l’activation du Heat Boost en option. Lorsque le piège à froid est activé, la lettre Y sur l’écran LCD clignote jusqu’à ce que la bobine du collecteur atteigne la température de fonctionnement de -40°C (-40°F) puis la lettre Y s’affiche en continu.
- Panneau de commande avec bouton, marche /arrêt, bouton préchauffage, bouton piège à froid, bouton Heat Boost en option, bouton de sélection du point de consigne, boutons augmentation / diminution et 3 boutons démarrage rapide.
- Un moteur sans balais produit un mouvement centrifuge pouvant atteindre jusqu’à 1725 tr/min.
- Système d’arrêt rapide pour arrêter la pompe à vide, ouvrir la valve pour purger l’air dans la chambre et arrêter le rotor en quelques secondes après l’expiration du délai ou un appui sur le bouton marche / arrêt.
- soupape d’évacuation du vide automatique
- La fonction de temporisation du vide intégrée permet au rotor d’atteindre la vitesse avant de procéder au vide.
- Une alarme sonore se déclenche pour signaler la fin de l’exécution des points de consigne.
- Raccord de tuyau d’un dia. ext. de 12,7 mm en aluminium pour le raccordement à la tubulure de vide. Pompe à vide non incluse.
- Port de vide avec raccord à déconnexion rapide pour les tubes de 6,35 mm de dia. int.
- Le système de réfrigération sans HCFC / CFC avec compresseur de 1/3 hp baisse le piège à froid jusqu’à -50°C (-58° F) en moins de 30 minutes.
- Collecteur en acier inox de 4 litres avec couvercle en acrylique équipé de deux raccords à déconnexion rapide pour tuyau de 12,7 mm de dia. int., joint en caoutchouc et couvercle isolant.
- Port de vidange du collecteur en acier inox monté à l’avant avec vanne en nylon et clip de mise à la terre.
- Boîte transparente intégrée pour accueillir l’insert de piège chimique. La découpe dans le panneau avant permet la surveillance du piège d’un seul coup d’œil.
- Comprend un insert de piège de solvant 7815200 et un rotor 7455100 de 12 à 13 mm.
- Prise électrique à l’arrière pour connecter la pompe à vide en option au système.
Spezifikation
Système mobile CentriVap avec couvercle en verre | |
-55°C à +100°C | |
230 V, 50 Hz, 8 A |
4 L | |
Acier résistant à la corrosion |
Produktvorschläge
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.