Learn More
Memmert™ Étuve universelle UN avec convection naturelle et avec TwinDISPLAY
Code produit. 12667007 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
32 L
53 l
74 L
108 l
161 L
256 L
449 L
749 L
Nbre d’étagères:
3
4
5
6
8
9
14
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12667007
Marque: Memmert™ UN750plus
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Idéal pour le séchage, le chauffage, l’étuvage, le vieillissement, la cuisson, les tests et le durcissement de précision dans les domaines de la recherche, de la science, de l’industrie et de l’assurance qualité.
Précis, facile à utiliser, de haute qualité : autant de caractéristiques qui décrivent le four Memmert Universal Oven UNplus.
  • Tailles des modèles : 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750
  • Plage d’ajustement de la température : jusqu’à +300°C
  • Vitesse du ventilateur définie ou contrôlée par un programme
  • Système de chauffage complet : distribution de température absolument uniforme et précise
  • L’air frais préchauffé empêche les fluctuations de température
  • Logiciel AtmoCONTROL sur une clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
  • ControlCOCKPIT : TwinDISPLAY - Régulateur numérique multifonction adaptatif à microprocesseur PID et 2 affichages TFT couleur haute résolution.
  • Paramètres réglables : température (en degrés Celsius ou Fahrenheit), vitesse du ventilateur, position du clapet d’air, durée du programme, fuseaux horaires, heure d’été / heure d’hiver
  • Protection contre la surtempérature
Ce chef-d’œuvre technologique perfectionné en acier inoxydable de haute qualité, hygiénique et facile à nettoyer ne laisse rien à désirer en termes de technologie de ventilation et de contrôle.
Especificaciones
Certifications/Conformité CE, cUL, DVE, EAC, GS
Matériau de la cuve Acier inoxydable (304/1,4301)
Type de contrôleur TwinDISPLAY. Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif
Type de convection Naturel
Capacité (métrique) 749 L
max. (métrique) 20°C à 300°C
Type Four de chauffage
Affichage 2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY)
À utiliser avec (application) Contrôle de la température dans les domaines de la science, de la recherche et des analyses de matériaux dans l’industrie
Comprend Logiciel PC AtmoCONTROL
Isolation Portes en acier inoxydable entièrement isolées avec verrouillage à 2 points (verrouillage de porte à compression)
Matériau Acier inoxydable
Charge max. de support 30 kg
Modèle UN750PLUS
Nbre d’étagères 14
Type de bouchon Câble secteur avec fiche (type allemand)
Fonctions de sécurité Régulation de la température, système d’autodiagnostic
Matériau de l’étagère Acier inoxydable
Régulation de la température Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif
Stabilité de la température Jusqu’à 99,9°C : 0,1 / à partir de 100°C : 0,5
Minuteur Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
Garantie 3 ans
Dimensions (P x l x H) intérieures 600 x 1040 x 1200 mm
Dimensions (L x l x H) 1224 x 1720 x 784 mm
Longueur (métrique) 784 mm
Largeur (métrique) 1224 mm
Largeur (métrique) intérieure 1040 mm
Hauteur (métrique) 1720 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1200 mm
Profondeur (métrique) 784 mm
Profondeur (métrique) intérieure 600 mm
Poids à l’expédition (métrique) 242 kg
Poids (métrique) 217 kg
Alimentation électrique 400 V, 50/60 Hz
Tension 400 V
Puissance 7 kW
Fréquence 50 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado