Learn More
Terracycle™ Boîte Zéro Déchet™ Tubes à centrifuger et flacons plastiques

Recyclez les tubes à centrifuger et les plastiques rigides de laboratoire à l'aide du système Boîte Zéro Déchet de TerraCycle. Le système Boîte Zéro Déchet comprend la signalisation, une doublure plastique intégrée, l'expédition à destination et en provenance de votre entreprise ainsi que le traitement et recyclage des matières.
Marque: Terracycle™ CS129-S-FR
Description
Toutes marques ou types de plastiques rigides de laboratoire :
- Tubes à centrifuger
- Bouteilles, plateaux et flacons
- Béchers en plastique
Nombre approximatif d'unités de déchets acceptés :
- Petite : 200
- Moyenne : 540
- Grande : 1050
MERCI DE PAS INCLURE :
- Tubes et plastiques rigides de laboratoire qui sont contaminés par des fluides corporels et des matières considérées comme dangereuses.
- Matériel stérilisé par autoclave
- Tout déchet considéré comme dangereux (tranchant, inflammable, réactif, corrosif, radioactif, toxique, infectieux ou pathogène) qui présente un risque pour les personnes et/ou l’environnement.
Déchets médicaux, verre cassé, piles, batteries, peintures à l’huile et aérosols.
Important : Nous ne collectons aucun déchet dangereux contenant des substances ayant des propriétés toxiques, réactives, corrosives, infectieuses, inflammables, explosives ou nocives pour la santé humaine et l'environnement. Veuillez vous assurer de ne pas mélanger les déchets dangereux avec des déchets non dangereux. En tant que producteur de déchets, il est de votre responsabilité de classer les déchets.
Spécification
7 kg | |
Beige, Green, Red, White | |
Single-use | |
Small | |
Non autoclavable | |
Recycling Box |
15 lb. | |
25 x 25 x 46 cm | |
Yes | |
Non stérile | |
Cardboard, Plastic |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.