Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs de rotors à plaques pour centrifugeuses
Pour une utilisation avec les rotors à plaques.
Marque: Eppendorf™ 5825711009
170.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponibles en plaques PCR à 96 puits ou 384 puits
- Kits de 2
Spécification
Adapter | |
Plaque PCR à 96 puits | |
4 |
Plaque PCR | |
Tous les godets de rotor MTP/DWP | |
2/boîte |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Adaptateurs de rotors à plaques pour centrifugeuses > Pour plaque PCR à 96 puits
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu