Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuse 5425/5425 R
GREENER_CHOICE
Les dernières microcentrifugeuses 24 places d’Eppendorf, Centrifuge 5425 et 5425 R, ont un fonctionnement ergonomique et une large gamme de rotors avec une vitesse maximum de 21 300 x g.
Marque:  Eppendorf™ 5406000615
5796.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16855110
  • 5819.18€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Pour le traitement dʼéchantillons sensibles à la température, la centrifugeuse réfrigérée 5425 R offre un contrôle précis de la température grâce à son système de refroidissement avancé.
  • Couvercles Eppendorf QuickLock™ étanches aux aérosols pour une manipulation simple et sûre
  • Fonctionnalités logicielles exceptionnelles (p. ex. rampes d’accélération et de freinage ajustables, 3 boutons de programme [centrifugeuse 5425 seulement], fonction courte durée sans appuyer en continu sur la touche)
  • Programme de rotor étendu (par ex. rotor de 5,0 ml, rotor à godets oscillants pour barrettes PCR)
  • Conception OptiBowl™ pour un fonctionnement silencieux, même sans couvercle de rotor
  • Fermeture du couvercle par effleurement d’un seul doigt pour un fonctionnement ergonomique
  • Capacité max. du rotor : récipients de 10 x 5,0 ml
  • Vitesse maximale : 21 300 x g (15 060 tr/min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
15 060 tr/min
Grand LCD lumineux
<54 dB(A)
11,42 in
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
Centrifugeuse 5425R, réfrigérée, CE-IVD, prise UE, boutons rotatifs, sans rotor
Bouton rotatif
No
50/60 Hz
21 300 x g
10,24 in
10 s à 9 h 59 min, avec fonction d’analyse continue
29 cm
Microcentrifugeuse (produits DIV), prise UE
230 V/50 à 60 Hz (UE)
Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), boutons rotatifs
oui
230 V
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Eppendorf™ Centrifugeuse 5425/5425 R > Modèle : Centrifugeuse 5425 R (EU-IVD), boutons rotatifs ; comprend : sans rotor ; réfrigérée : oui ; exigences électriques : 230 V/50 à 60 Hz (UE) ;
La centrifugeuse 5425 est conçue pour la séparation de mélanges de substances liquides de différentes densités, en particulier pour le traitement et l’analyse d’échantillons provenant du corps humain dans des applications de diagnostic in vitro afin de s’assurer que le dispositif de diagnostic in vitro peut être utilisé conformément à son objectif.Cette centrifugeuse comprenant des composants est un dispositif de diagnostic in vitro conformément à la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 27 octobre 1998.Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.