Learn More
Corning™ Distributeurs adaptables sur flacons
Les distributeurs adaptables sur flacons Corning™ sont des instruments volumétriques conçus pour la distribution pratique et sûre de liquides sans perte de réactif
Marque:  Corning™ 6841
395.68 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16802090
  • 416.51€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Réglage précis et reproductible du volume
  • Entièrement autoclavables pour une protection contre la contamination
  • Bloc-vanne à rotation à 360° pour une distribution pratique avec raccords de flacons rigides
  • Tube de décharge à 3 positions pratique pour la distribution, la récupération d’échantillons  et le vidage
  • Système unique sans gouttes pour accroître la sécurité
  • Démontage aisé pour faciliter les opérations de nettoyage
  • Calibrage en laboratoire facile grâce au mécanisme de recalibrage intégré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
±0,03 ml, ≤ 0,005 ml
ISO 8655
2,2 g/cm3
0,5 ml à 5 ml
Flacons en verre et en plastique
0,1 ml
33,8°F à 104°F
≤ 500 mbar
3 ans
Distributeur adaptable sur flacon
Gris, orange
Polypropylène, PTFE
Distribution rapide et précise d’acides, de bases et de solvants
Outil de calibrage, kit d’adaptateurs filetés (4 tailles), tube d’aspiration télescopique, manuel d’instructions, certificat de performances
Non stérile
1°C à 40°C
≤ 500 mm2/sec
Nom du produit
Corning™ Distributeurs adaptables sur flacons > 0,5 ml à 5 ml