Learn More
Corning™ Distributeurs adaptables sur flacons
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 2,5 ml
0,5 ml à 5 ml
1 à 10 ml
10 à 100 ml
2,5 à 25 ml
5 à 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Réglage précis et reproductible du volume
- Entièrement autoclavables pour une protection contre la contamination
- Bloc-vanne à rotation à 360° pour une distribution pratique avec raccords de flacons rigides
- Tube de décharge à 3 positions pratique pour la distribution, la récupération d’échantillons et le vidage
- Système unique sans gouttes pour accroître la sécurité
- Démontage aisé pour faciliter les opérations de nettoyage
- Calibrage en laboratoire facile grâce au mécanisme de recalibrage intégré
Spécification
Spécification
| Précision | ±0,3 ml, ≤ 0,050 ml |
| Type de produit | Distributeur adaptable sur flacon |
| Certifications/Conformité | ISO 8655 |
| Couleur | Gris, orange |
| Densité | 2,2 g/cm3 |
| Matériau | Polypropylène, PTFE |
| Volume (métrique) | 5 à 50 ml |
| À utiliser avec (application) | Distribution rapide et précise d’acides, de bases et de solvants |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons en verre et en plastique |
| Comprend | Outil de calibrage, kit d’adaptateurs filetés (4 tailles), tube d’aspiration télescopique, manuel d’instructions, certificat de performances |
| Afficher plus |