Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, porte intérieure segmentée, contrôle de l’oxygène
L’incubateur à CO2 CellXpert™ C170i offre des conditions de croissance fiables pour des résultats plus reproductibles.
Marque: Eppendorf™ 6731001041
Description
- Contrôle de l’oxygène
- Interface utilisateur avancée et ports USB avant
- conception sans ventilateur, système de rack intelligent et concept d’isolation innovant
- nouveau concept de verrouillage de porte magnétique pour les portes extérieures et intérieures
- chambre transparente, démontage facile
- Désinfection à haute température 180°C (HTD) avec protocole, pas de filtre HEPA interne
- Tâches et alarmes personnalisables
- Système de gestion de bâtiment standard et laboratoire connecté VisioNize
- Protection contre les vibrations et turbulences
Spécification
170 l | |
Capteur IR | |
EU | |
Interface tactile VisioNize™ | |
Porte intérieure avec 4 segments | |
2 | |
71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 po.) |
Acier inoxydable | |
Oui | |
Température ambiante de +4°C à 50°C | |
Poignée droite | |
ZrO2 (dioxyde de zirconium) | |
44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 po.) | |
220/240 V, 50/60 Hz |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.