Learn More
Vitlab™ Entonnoir à poudre, transparent, en polypropylène
Utilisez ces entonnoirs pour toute une variété d’applications d’embouteillage et de décantation dans l’industrie alimentaire. Les entonnoirs à poudre en PP transparents VITLAB™ possèdent une tige courte et large. Idéal pour le transfert de substances en poudre ou en granulés.
Marque: Vitlab™ 71194
Description
- Entonnoir en PP transparent
- Débit rapide grâce à une inclinaison de 60°
Spécification
150 mm | |
PP | |
60° | |
Convient au contact alimentaire |
28 mm | |
138 mm | |
Autoclavables | |
22 mm |