-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, porte intérieure non segmentée, contrôle de l’oxygène, conditionnement en cuivre pour la surveillance de l’eau et de l’humidité
L’incubateur à CO2 CellXpert™ C170i offre des conditions de croissance fiables pour des résultats plus reproductibles.
Marque: Eppendorf™ 6731001811
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Contrôle de l’oxygène
- Conditionnement de surveillance de l’eau et de l’humidité
- Conditionnement en cuivre (chambre, étagères et plateau d’eau)
- Porte intérieure non segmentée
- 180° HTD (standard avec C170i)
Spécification
170 l | |
Capteur IR | |
EU | |
Interface tactile VisioNize™ | |
ZrO2 (dioxyde de zirconium) | |
44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 po.) | |
220/240 V, 50/60 Hz |
Acier inoxydable | |
Oui | |
Température ambiante de +4°C à 50°C | |
Poignée droite | |
2 | |
71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 po.) |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Vidéos
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
White Paper: CO2 Incubator Temperature Control
Taille: 3.1 MB
CellXpert for PSC and MSC Culture
Taille: 1.6 MB
CellXpert Cost of Ownership
Taille: 568.5 kB
CellXpert for Cell Based Assays
Taille: 1.3 MB
Eppendorf Delivery Check list June 2022.pdf
Taille: 350.1 kB
Culture of Tomorrow: CellXpert
Taille: 3 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, porte intérieure non segmentée, contrôle de l’oxygène, conditionnement en cuivre pour la surveillance de l’eau et de l’humidité > Type de prise : UE ; poignée droite
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu