Learn More
Greiner Bio-One X20 ROLLER 1700CM² PETG CELLM. ST Code produit.: 10216971
Greiner Bio-One X20 ROLLER 1700CM² PETG CELLM. ST
Code produit. 10216971
2500 mL
Click to view available options
Capacité (métrique):
2500 mL
Code produit. 10216971
Marque: Greiner Bio-One 681160
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
For use in cell culture. Greiner Bio-One CELLMASTER™ Glycolised Polyethylene Terephthalate (PETG) 2X Roller Bottles - Short Form is suitable for many adherent cell lines, is stable and gas permeable.
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène, non cytotoxique
  • La technique de soufflage-moulage sans soudure évite les fuites par les soudures
  • Tests de produits finaux de classe IV USP certifiés
  • Le bouchon à vis de sécurité garantit une fermeture hermétique, co
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Surface du flacon Ribbed
Capacité (métrique) 2500 mL
Couleur Clear
Diamètre (impériale) 4,8 in
À utiliser avec (application) Cell cuture
Matériau Polystyrene
Nbre par carton 5
Stérilité Stérile
Surface de croissance cellulaire 1700 cm2
Certifiés Tests de produits finaux de classe IV USP
Format Forme courte
Hauteur (métrique) 271 mm
Type de produit Roller Bottle
Diamètre (métrique) 122 mm
Type de bouchon Screw Cap
Nom du produit
Greiner Bio-One X20 ROLLER 1700CM² PETG CELLM. ST >