Learn More
Qualité de biologie moléculaire Eau testée à l’eau stérile USP, Corning™ Code produit.: 15383581
Qualité de biologie moléculaire Eau testée à l’eau stérile USP, Corning™
BIOPHARMA
Code produit. 15383581
6 x 100 mL
Click to view available options
Quantité:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
6 x 1 L
Code produit. 15383581
Marque: Corning Media Tech 46000CI
Utilisée dans les applications sans RNase, DNase et Protéase. L’eau de qualité biologie moléculaire Corning™ testée à l’eau stérile USP est utilisée pour la préparation de tampons, la purification d’ADN/ARN, le séquençage et les bibliothèques d’ADN, l’ADN recombinant, le clonage, la cartographie génétique.
L’eau de qualité biologie moléculaire est idéale pour les applications nécessitant de l’eau ultra-pure exempte de RNase, de DNase et de protéase (par exemple, PCR et autres réactions de biologie moléculaire, extraction d’ADN/ARN/protéines, purification et réactifs de stockage). L’eau de qualité biologie moléculaire est testée sur les propriétés chimiques et physiques que l’on trouve dans la monographie USP pour l’eau purifiée stérile.
Certifications
Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) dans des installations certifiées ISO 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 6 x 100 mL
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot32524006 Type de certificatCertificat de qualité Date18/04/2025 Catalog Number46-000-CI
Numéro de lot29224008 Type de certificatCertificat de qualité Date18/04/2025 Catalog Number46-000-CI
Numéro de lot26124011 Type de certificatCertificat de qualité Date18/04/2025 Catalog Number46-000-CI
Numéro de lot22724008 Type de certificatCertificat de qualité Date26/12/2024 Catalog Number46-000-CI
Numéro de lot13424007 Type de certificatCertificat de qualité Date01/11/2024 Catalog Number46-000-CI
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Qualité de biologie moléculaire Eau testée à l’eau stérile USP, Corning™ >